Learn More
CD144 (VE-cadherin) Monoclonal Antibody (eBioBV13 (BV13)), Functional Grade, eBioscience™, Invitrogen™
Rat Monoclonal Antibody
2985.00€ - 14910.00€
Spécification
Antigène CD144 (VE-cadherin)
Clone eBioBV13 (BV13)
Concentration 1 mg/mL
Applications Flow Cytometry, Functional Assay, Immunohistochemistry (Frozen), Immunoprecipitation, Western Blot
Classification Monoclonal
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
17151152
Afficher les documents
Affymetrix eBioscience
16-1441-38
5 mg Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
17131152
Afficher les documents
Affymetrix eBioscience
16-1441-025
25 mg Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Ej tillämpligt Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
17141152
Visa dokument
Affymetrix eBioscience
16-1441-050
50 mg Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Ej tillämpligt Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
Beskrivning
Beskrivning
The BV13 MAb reacts with mouse VE-Cadherin (CD144). VE-Cadherin is a 120 kDa member of the type II Cadherin family, characterized by the presence of 5 extracellular cadherin domains (ECD), and anchored to the actin cytoskeleton through their cytoplasmic tail. VE-Cadherin mediates homophilic adhesion between neighbouring endothelial cells and is localized within specialized structures at cell-cell contacts, called adherens junctions. VE-Cadherin is expressed constitutively throughout the entire vasculature, and is required for numerous endothelial cell functions including migration, survival, contact-dependent growth inhibition and endothelial cell assembly into tubular structures. Furthermore, it is thought that VE-Cadherin+CD45- cells from the yolk sac or aorta-gonad-mesonephros (AGM) have the potential to give rise to hematopoietic cells.
CD144 (VE-cadherin) Monoclonal antibody specifically detects CD144 (VE-cadherin) in Mouse samples. It is validated for Flow Cytometry, Functional Assay, Immunohistochemistry (Frozen), Immunoprecipitation, Western Blot
Specifikationer
Specifikationer
CD144 (VE-cadherin)
1 mg/mL
Monoclonal
Liquid
RUO
PBS with no preservative; pH 7.2
7B4; 7B4 antigen; 7B4/cadherin-5; AA408225; cadherin 5; cadherin 5, type 2 (vascular endothelium); cadherin 5, type 2, VE-cadherin (vascular endothelium); cadherin 5, type 2, VE-cadherin (vascular epithelium); cadherin-5; CD144; cd144 antigen; Cdh5; cell-cell adhesion protein; endothelial-specific cadherin; vascular endothelial cadherin; vascular endothelial cadherin precursor; Vec; VEcad; VE-Cad; VE-cadherin; VECD
IgG1 κ
Affinity chromatography
Antibody
eBioBV13 (BV13)
Flow Cytometry, Functional Assay, Immunohistochemistry (Frozen), Immunoprecipitation, Western Blot
Functional Grade
Rat
Mouse
P55284
12562
Primary
4° C
CDH5
Filmer
SDS
Dokument
Dokument
Produktspecifikationer
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.