Learn More
CD163 Antibody (1084111) [Allophycocyanin], R&D Systems™
Code produit 30763812 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
0.1 mL
Conditionnement:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30763812 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30763812 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur FAB11580A
 Article restreint
Expédition estimée: 14-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Mouse Monoclonal Antibody
CD163 Monoclonal antibody specifically detects CD163 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry,Immunocytochemistry
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Antigène CD163
Applications Flow Cytometry, Immunocytochemistry
Classification Monoclonal
Clone 1084111
Conjugué APC
Formule PBS
Alias de gène CD_antigen: CD163, CD163, CD163 molecule, Hemoglobin scavenger receptor, M130, macrophage-associated antigen, MM130, SCARI1, scavenger receptor cysteine-rich type 1 protein M130, sCD163, Soluble CD163
Espèces hôtes Mouse
Immunogène NS0-derived human CD163, Gly41-Ser1045, Accession # Q86VB7
Méthode de purification Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Quantité 0.1 mL
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche Angiogenesis, Immune System Diseases, Immunology, Inflammation, Innate Immunity
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 9332
Espèces cibles Human
Contenu et stockage Store at 4°C in the dark.
Type de produit Antibody
Forme Purified
Isotype IgG2b
Gamme de produits Novus