missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ CD16b (FCGR3B) Monoclonal Antibody (C1), Invitrogen™
GREENER_CHOICE

Mouse Monoclonal Antibody

Marque:  Invitrogen™ MA543907

Code nomenclature Nacres: NA.46

 Afficher plus de versions de ce produit

Code produit. 17614366

  • 453.00€ / 100µL

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Description

Description

CD16 (FCGR3A) is a 50-65 kDa cell surface molecule that exists in two forms - a transmembranous form expressed by NK cells and some T cells, and a phosphatidylinositol linked form expressed by granulocytes. CD16 is a low affinity receptor for IgG (FcR III), and is an important receptor mediating ADCC by NK cells. Human CD16 is expressed in two forms - FCGR3A and FCGR3B. FCGR3A is associated with the FcepsilonRI-gamma subunit and is responsible for antibody-dependent NK cell cytotoxicity. Mast cell FCGR3A is associated, with FcepsilonRI-beta subunit. Besides IgG, FCGR3A can be triggered also by oligomeric IgE. FCGR3B is a GPI-linked monomeric receptor expressed on neutrophils and is involved in their activation and induction of a pro-adhesive phenotype. Diseases associated with CD16 dysfunction include immunodeficiency 20 and systemic lupus erythematosus.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification

Spécification

CD16b (FCGR3B)
Monoclonal
1 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.05% ProClin 300; pH 7.4
O75015
FCGR3B
Pro24-Ser203 (Accession O75015), with N-terminal His Tag.
100 μL
Primary
Human
Antibody
IgG2a κ
Western Blot
C1
Unconjugated
FCGR3B
CD16; CD16B; Fc fragment of IgG receptor IIIb; Fc fragment of IgG, low affinity IIIb, receptor (CD16b); Fc gamma receptor IIIb; FCG3; Fc-gamma receptor IIIb (CD 16); Fc-gamma RIII; fc-gamma RIIIb; Fc-gamma RIII-beta; FCGR3; FCGR3B; FcR-10; FCRIII; FCRIIIb; IGFR3; IgG Fc receptor III-1; low affinity immunoglobulin gamma Fc region receptor III-B
Mouse
Protein A/G
RUO
2215
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Liquid
Suggestions de produits

Suggestions de produits

Vidéos
FDS
Documents

Documents

Certificats
Promotions

Promotions

Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis