missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
CD19 Antibody (4G7-2E3), PE/Cy7, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marque: Novus Biologicals FAB4867PECY7
575.45 EUR valable jusqu'au 2025-12-16
MEILLEUR PRIX promo! Utilisez le code promo "24090" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
CD19 Monoclonal antibody specifically detects CD19 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry
Spécification
| CD19 | |
| Monoclonal | |
| PE-Cyanine7 | |
| PBS | |
| Mouse | |
| Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
| Flow Cytometry | |
| 4G7-2E3 | |
| Flow Cytometry | |
| B4, B-lymphocyte antigen CD19, B-lymphocyte surface antigen B4, CD19 antigen, CD19 molecule, CVID3, Differentiation antigen CD19, MGC12802, T-cell surface antigen Leu-12 | |
| Human CLL cells, | |
| 0.1 mL | |
| Adaptive Immunity, B Cell Development and Differentiation Markers, Cancer Stem Cells, Cytokine Research, Immunology, Innate Immunity, Mesenchymal Stem Cell Markers, Myeloid derived Suppressor Cell, Signal Transduction, Stem Cell Lines, Stem Cell Markers | |
| 930 | |
| Store at 4C in the dark. Do not freeze. | |
| IgG1 |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu