missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CD19 Antibody (CB19), PE, Novus Biologicals™

Code produit 18007515 Tous les produits Bio Techne Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
0.1 mL
Conditionnement:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
18007515 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18007515 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP226646

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Mouse Monoclonal Antibody

CD19 Monoclonal specifically detects CD19 in Human, Mouse samples. It is validated for Flow Cytometry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigène CD19
Applications Flow Cytometry
Classification Monoclonal
Clone CB19
Conjugué PE
Dilution Flow Cytometry 1ul/1 million cells
Numéro d’ordre du gène NP_001761
Alias de gène B4, B-lymphocyte antigen CD19, B-lymphocyte surface antigen B4, CD19 antigen, CD19 molecule, CVID3, Differentiation antigen CD19, MGC12802, T-cell surface antigen Leu-12
Symboles de gène(s) CD19
Espèces hôtes Mouse
Immunogène Intact normal human B cell cells were used as immunogen to generate the CB19 clone.
Méthode de purification Protein G purified
Quantité 0.1 mL
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche Adaptive Immunity, B Cell Development and Differentiation Markers, Cytokine Research, Immunology, Mesenchymal Stem Cell Markers, Myeloid derived Suppressor Cell, Signal Transduction, Stem Cell Lines, Stem Cell Markers
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 930
Spécificité du test This product reacts with Human.
Espèces cibles Human, Mouse
Contenu et stockage Store at 4C in the dark.
Forme Purified
Isotype IgG1
Afficher plus Afficher moins

For Research Use Only

Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Privacy Policy.