missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
CD19 Antibody (FMC63), DyLight 650 - Chimeric, Novus Biologicals™
Rabbit Monoclonal Antibody
Marque: Novus Biologicals NBP2-52688C
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
CD19 Monoclonal antibody specifically detects CD19 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, CyTOF
Spécification
| CD19 | |
| Monoclonal | |
| DyLight 650 | |
| B4, B-lymphocyte antigen CD19, B-lymphocyte surface antigen B4, CD19 antigen, CD19 molecule, CVID3, Differentiation antigen CD19, MGC12802, T-cell surface antigen Leu-12 | |
| Human prolymphocytic leukaemia cell line JVM3. | |
| 0.1 mL | |
| Adaptive Immunity, B Cell Development and Differentiation Markers, Cancer Stem Cells, Cytokine Research, Immunology, Innate Immunity, Mesenchymal Stem Cell Markers, Myeloid derived Suppressor Cell, Signal Transduction, Stem Cell Lines, Stem Cell Markers | |
| 930 | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG κ |
| Flow Cytometry, Immunofluorescence, CyTOF | |
| FMC63 | |
| 50 mM Sodium Borate | |
| Rabbit | |
| Protein A purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu