Learn More
CD19 Monoclonal Antibody (HIB19), NovaFluor™ Yellow 755, eBioscience™, Invitrogen™
Mouse Monoclonal Antibody
Marque:  Invitrogen H004T02Y08
103.34 EUR valable jusqu'au 2023-09-23
Utilisez le code promo "21498" pour bénéficier de cette offre.
Informations supplémentaires : Poids : 0.02000kg
Code produit. 17896541
  • 155.00€ / 25 pièces
Expédition estimée: 12-10-2023
Description
CD19 Monoclonal antibody specifically detects CD19 in Mouse samples. It is validated for Flow Cytometry
Spécification
Spécification
CD19
Monoclonal
0.6 μg/Test
PBS with 0.09% sodium azide; pH 7.2
P25918
Mouse
25 Tests
Primary
Mouse
Antibody
IgG1 κ
Flow Cytometry
HIB19
NovaFluor Yellow 755
Cd19
AW495831; B4; B-lymphocyte antigen CD19; B-lymphocyte surface antigen B4; Cd19; CD19 antigen; CD19 molecule; CVID3; differentiation antigen CD19; Leu-12; T-cell surface antigen Leu-12
Affinity chromatography
RUO
12478
4° C, store in dark, DO NOT FREEZE!