missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
CD19 Rat, Qfluor 710, Clone: 1D3, enQuireBio™
Rat Monoclonal Antibody
183.75€ - 327.60€
Spécification
| Antigène | CD19 |
|---|---|
| Clone | 1D3 |
| Concentration | 0.5mg/mL |
| Applications | Flow Cytometry |
| Classification | Monoclonal |
| Codice del prodotto | Marca | Quantité | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Codice del prodotto | Marca | Quantité | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|
15991768
|
EnquireBio
QAB28-QF710-25ug |
25 μg |
183.75€
25µg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
|
15981768
|
EnquireBio
QAB28-QF710-100ug |
100 μg |
327.60€
100µg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Specifica
| CD19 | |
| 0.5mg/mL | |
| Monoclonal | |
| Rat | |
| 10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, pH 7.2 | |
| 12478 | |
| IgG2a κ | |
| Protein A/G Purified |
| 1D3 | |
| Flow Cytometry | |
| Qfluor 710 | |
| RUO | |
| NP_033974 | |
| Cd19 | |
| Primary | |
| Store at 2-4°C. |
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto