missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CD192 (CCR2) Rat anti-Mouse, Brilliant Violet 510, Clone: 475301, BD OptiBuild™

Rat Monoclonal Antibody

Marque:  BD Biosciences 747970

Code nomenclature Nacres: NA.46

Code produit. 17299604

  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    510.00€
    499.69€ / 50µg
    Économisez 10.31€
    2% de réduction

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Description

Description

CD192 (CCR2) Monoclonal antibody specifically detects CD192 (CCR2) in Mouse samples. It is validated for Flow Cytometry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification

Spécification

CD192 (CCR2)
Monoclonal
0.2 mg/mL
Rat
RUO
CD192 (CCR2)
Refrigerate (2 to 8°C)
Flow Cytometry
475301
Brilliant Violet 510
50 μg
Primary
Mouse
IgG2b κ
Suggestions de produits

Suggestions de produits

Vidéos
FDS
Documents

Documents

Certificats
Promotions

Promotions

Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis