missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
CD1B, Rabbit anti-Human, Polyclonal Antibody, Abnova™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marque: Abnova H00000910-D01P.100ug
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Sequence: MLLLPFQLLAVLFPGGNSEHAFQGPTSFHVIQTSSFTNSTWAQTQGSGWLDDLQIHGWDSDSGTAIFLKPWSKGNFSDKEVAELEEIFRVYIFGFAREVQDFAGDFQMKYPFEIQGIAGCELHSGGAIVSFLRGALGGLDFLSVKNASCVPSPEGGSRAQKFCALIIQYQGIMETVRILLYETCPRYLLGVLNAGKADLQRQVKPEAWLSSGPSPGPGRLQLVCHVSGFYPKPVWVMWMRGEQEQQGTQLGDILPNANWTWYLRATLDVADGEAAGLSCRVKHSSLEGQDIILYWRNPTSIGSIVLAIIVPSLLLLLCLALWYMRRRSYQNIPSpécification
| CD1B | |
| Polyclonal | |
| In 1x PBS, pH 7.4 | |
| NM_001764 | |
| CD1B | |
| CD1B (NP_001755.1, 1 a.a. ∼ 333 a.a) full-length human protein. | |
| RUO | |
| 910 | |
| Store at -20°C or lower. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. | |
| Purified |
| Western Blot | |
| Unconjugated | |
| CD1b molecule | |
| CD1/CD1A/MGC125990/MGC125991/R1 | |
| Rabbit | |
| 100 μg | |
| Primary | |
| Human | |
| Antibody |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu