missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CD1c/BDCA-1 Antibody (CD1C/1603), Alexa Fluor™ 647, Novus Biologicals™

Code produit 18544396 Tous les produits Bio Techne Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 μg
Conditionnement:
100µL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
18544396 100 μg 100µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18544396 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP308841AF647

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Mouse Monoclonal Antibody

CD1c/BDCA-1 Monoclonal antibody specifically detects CD1c/BDCA-1 in Human samples. It is validated for ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigène CD1c/BDCA-1
Applications ELISA
Classification Monoclonal
Clone CD1C/1603
Conjugué Alexa Fluor 647
Formule 50mM Sodium Borate
Alias de gène BDCA1, c polypeptide, CD1, CD1A, CD1c antigen, CD1c molecule, cortical thymocyte antigen CD1C, differentiation antigen CD1-alpha-3, R7, T-cell surface glycoprotein CD1c
Espèces hôtes Mouse
Immunogène Recombinant full-length human CD1c/BDCA-1 protein (Uniprot: P29017)
Méthode de purification Protein A or G purified
Quantité 100 μg
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche Cancer, Immunology
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 911
Espèces cibles Human
Contenu et stockage Store at 4°C in the dark.
Forme Purified
Isotype IgG1 κ
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.