Learn More
CD1c Monoclonal Antibody (L161), NovaFluor™ Red 755, eBioscience™, Invitrogen™
Mouse Monoclonal Antibody
191.00€ - 406.00€
Spécification
Antigène CD1c
Clone L161
Concentration 0.1 μg/Test
Applications Flow Cytometry
Classification Monoclonal
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
17832934
Afficher les documents
Invitrogen
H046T02R06
25 Tests Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
17862924
Afficher les documents
Invitrogen
H046T03R06
100 Tests Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Description
Description
This gene encodes a member of the CD1 family of transmembrane glycoproteins, which are structurally related to the major histocompatibility complex (MHC) proteins and form heterodimers with beta-2-microglobulin. The CD1 proteins mediate the presentation of primarily lipid and glycolipid antigens of self or microbial origin to T cells. The human genome contains five CD1 family genes organized in a cluster on chromosome 1. The CD1 family members are thought to differ in their cellular localization and specificity for particular lipid ligands. The protein encoded by this gene localizes to late endosomes and lysosomes via a tyrosine-based motif in the cytoplasmic tail, and requires vesicular acidification to bind lipid antigens.
Spécification
Spécification
CD1c
0.1 μg/Test
Monoclonal
Liquid
RUO
PBS with 0.09% sodium azide; pH 7.2
BDCA1; canCD1c; CD1; CD1A; CD1C; CD1C antigen, c polypeptide; CD1c molecule; cortical thymocyte antigen CD1C; differentiation antigen CD1-alpha-3; R7; RP11-101J8.3; T-cell surface glycoprotein CD1c
CD1C
Primary
4° C, store in dark, DO NOT FREEZE!
L161
Flow Cytometry
NovaFluor Red 755
Mouse
Human
P29017
911
IgG1 κ
Affinity chromatography
CD1C