Learn More
CD2 Antibody (LFA2/600), FITC , R&D Systems™
Code produit 18607537 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
0.1 mL
Conditionnement:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18607537 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 18607537 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP311608F
 Article restreint
Expédition estimée: 01-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Mouse Monoclonal Antibody
CD2 Monoclonal antibody specifically detects CD2 in Human, Porcine, Primate samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Antigène CD2
Applications Flow Cytometry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence
Classification Monoclonal
Clone LFA2/600
Conjugué FITC
Formule PBS
Alias de gène CD2 antigen, CD2 antigen (p50), sheep red blood cell receptor, CD2 molecule, Erythrocyte receptor, FLJ46032, LFA-2, LFA-3 receptor, lymphocyte-function antigen-2, Rosette receptor, SRBC, T11, T-cell surface antigen CD2, T-cell surface antigen T11/Leu-5
Espèces hôtes Mouse
Immunogène Recombinant human CD2 protein (Uniprot: P06729)
Méthode de purification Protein A or G purified
Quantité 0.1 mL
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche Adaptive Immunity, Apoptosis, Cancer, Hematopoietic Stem Cell Markers, Immunology, Myeloid derived Suppressor Cell, Stem Cells
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 914
Espèces cibles Human, Pig, Primate
Contenu et stockage Store at 4°C in the dark.
Type de produit Antibody
Forme Purified
Isotype IgG1 κ
Gamme de produits Novus