missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
CD2 Antibody (LFA2/8845R), mFluor Violet 500 SE, Novus Biologicals™
Rabbit Monoclonal Antibody
Marque: Novus Biologicals NBP3-24080MFV500
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
CD2 Monoclonal antibody specifically detects CD2 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
Spécification
| CD2 | |
| Monoclonal | |
| mFluor Violet 500 SE | |
| CD2 antigen, CD2 antigen (p50), sheep red blood cell receptor, CD2 molecule, Erythrocyte receptor, FLJ46032, LFA-2, LFA-3 receptor, lymphocyte-function antigen-2, Rosette receptor, SRBC, T11, T-cell surface antigen CD2, T-cell surface antigen T11/Leu-5 | |
| Recombinant fragment corresponding to N-terminal of human CD2 protein (exact sequence is proprietary) | |
| 0.1 mL | |
| Adaptive Immunity, Apoptosis, Cancer, Hematopoietic Stem Cell Markers, Immunology, Myeloid derived Suppressor Cell, Stem Cells | |
| 914 | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG κ |
| Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| LFA2/8845R | |
| 50 mM Sodium Borate | |
| Rabbit | |
| Protein A or G purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur