missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
CD20 Antibody (B-H20), DyLight 680, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marque: Novus Biologicals NBP3-14594FR
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
CD20 Monoclonal antibody specifically detects CD20 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry
Spécification
| CD20 | |
| Monoclonal | |
| DyLight 680 | |
| B1, B-lymphocyte antigen CD20, B-lymphocyte cell-surface antigen B1, B-lymphocyte surface antigen B1, Bp35MGC3969, CD20 antigen, CD20 receptor, CD20S7, CVID5, LEU-16, Leukocyte surface antigen Leu-16, Membrane-spanning 4-domains subfamily A member 1, membrane-spanning 4-domains, subfamily A, member 1, MS4A2 | |
| Chronic Lymphoid Leukaemia cells (CLL) | |
| 0.1 mL | |
| Adaptive Immunity, B Cell Development and Differentiation Markers, Cancer, Cancer Stem Cells, Cell Biology, Cytokine Research, Immunology, Signal Transduction, Stem Cell Markers, Tumor Biomarkers | |
| 931 | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG2a κ |
| Flow Cytometry | |
| B-H20 | |
| 50mM Sodium Borate | |
| Mouse | |
| Affinity purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu