missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
CD20 Antibody (Hu2) [FITC], Novus Biologicals™
Human Monoclonal Antibody
Marque: Novus Biologicals FAB9575F
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
CD20 Monoclonal antibody specifically detects CD20 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, CyTOF
Spécification
| CD20 | |
| Monoclonal | |
| FITC | |
| PBS | |
| Human | |
| Protein A or G purified from cell culture supernatant | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
| Flow Cytometry, CyTOF | |
| Hu2 | |
| Flow Cytometry, CyTOF-ready | |
| B1, B-lymphocyte antigen CD20, B-lymphocyte cell-surface antigen B1, B-lymphocyte surface antigen B1, Bp35MGC3969, CD20 antigen, CD20 receptor, CD20S7, CVID5, LEU-16, Leukocyte surface antigen Leu-16, Membrane-spanning 4-domains subfamily A member 1, membrane-spanning 4-domains, subfamily A, member 1, MS4A2 | |
| Human CD20 | |
| 0.1 mL | |
| Adaptive Immunity, B Cell Development and Differentiation Markers, Cancer, Cancer Stem Cells, Cell Biology, Cytokine Research, Immunology, Signal Transduction, Stem Cell Markers, Tumor Biomarkers | |
| 931 | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG1 |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu