missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Description
Ensure accurate, reproducible results in Western Blot, Immunohistochemistry
CD20 Monoclonal specifically detects CD20 in Human, Mouse, Canine, Monkey samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.
Spécification
Spécification
| Dilution | Western Blot 1:2000, Immunohistochemistry 1:150, Immunohistochemistry-Paraffin 1:150 |
| Alias de gène | B1, B-lymphocyte antigen CD20, B-lymphocyte cell-surface antigen B1, B-lymphocyte surface antigen B1, Bp35MGC3969, CD20 antigen, CD20 receptor, CD20S7, CVID5, LEU-16, Leukocyte surface antigen Leu-16, Membrane-spanning 4-domains subfamily A member 1, membrane-spanning 4-domains, subfamily A, member 1, MS4A2 |
| Symboles de gène(s) | MS4A1 |
| Poids moléculaire de l’antigène | 32.9 kDa |
| Espèces cibles | Human, Mouse |
For Research Use Only
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?