missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
CD200/OX2 Antibody (OX-2) [Janelia Fluor™ 525], Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marque: Novus Biologicals (Bio-Techne) NB100-65320JF525
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
CD200/OX2 Monoclonal antibody specifically detects CD200/OX2 in Rat samples. It is validated for Flow Cytometry,Immunohistochemistry,Immunoprecipitation,Immunohistochemistry (Frozen),Immunomicroscopy,Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
Spécification
| CD200/OX2 | |
| Monoclonal | |
| Janelia Fluor 525 | |
| antigen identified by monoclonal MRC OX-2, CD200 antigenMOX1, CD200 molecule, MOX2MRC, MRC OX-2 antigen, OX-2, OX-2 membrane glycoprotein | |
| Rat thymocyte membrane glycoproteins | |
| 0.25 mL | |
| Immunology | |
| 4345 | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG1 |
| Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry (Frozen), Immunomicroscopy, Immunocytochemistry/Immunofluorescence | |
| OX-2 | |
| 50mM Sodium Borate | |
| Mouse | |
| Protein G purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Rat | |
| Purified |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu