Learn More
CD200R1 Antibody (OX108), FITC, R&D Systems™
Code produit 18607338 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
0.1 mL
Conditionnement:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18607338 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 18607338 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP252694F
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    723.81€
    624.75€ / 0.1mL
    Économisez 99.06€
    13% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 16-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Mouse Monoclonal Antibody
CD200R1 Monoclonal antibody specifically detects CD200R1 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, CyTOF
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Antigène CD200R1
Applications Flow Cytometry, CyTOF
Classification Monoclonal
Clone OX108
Conjugué FITC
Formule PBS
Alias de gène CD200 receptor 1, CD200RMOX2Rcell surface glycoprotein CD200 receptor 1, Cell surface glycoprotein OX2 receptor 1, cell surface glycoprotein receptor CD200, CRTR2, HCRTR2, MOX2 receptor, OX2RCD200 cell surface glycoprotein receptor
Espèces hôtes Mouse
Immunogène Recombinant protein - hCD200RCD4d3+4.
Méthode de purification Protein A purified
Quantité 0.1 mL
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche Cancer, Neuronal Cell Markers, Neuroscience
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 131450
Espèces cibles Human
Contenu et stockage Store at 4°C in the dark.
Type de produit Antibody
Forme Purified
Isotype IgG1 κ
Gamme de produits Novus