missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
CD21 Antibody (B-E5), PE, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marque: Novus Biologicals NBP3-14587PE
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
CD21 Monoclonal antibody specifically detects CD21 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, Functional Assay
Spécification
| CD21 | |
| Monoclonal | |
| PE | |
| C3DRSLEB9, CD21, CD21 antigen, Complement C3d receptor, complement component (3d/Epstein Barr virus) receptor 2, complement receptor type 2, Cr2, EBV receptor, Epstein-Barr virus receptor | |
| Daudi cell line | |
| 0.1 mL | |
| Adaptive Immunity, Apoptosis, B Cell Development and Differentiation Markers, Dendritic Cell Markers, Immunology | |
| 1380 | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG2a κ |
| Flow Cytometry, Functional Assay | |
| B-E5 | |
| PBS | |
| Mouse | |
| Affinity purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu