missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
CD23 Mouse anti-Human, BB700, Clone: M-L233, BD Horizon™
Mouse Monoclonal Antibody
530.72€
Spécification
| Antigène | CD23 |
|---|---|
| Clone | M-L233 |
| Applications | Flow Cytometry |
| Classification | Monoclonal |
| Conjugué | Brilliant Blue 700 (BB700) |
| Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|
15835079
|
BD Biosciences
566467 |
100 Tests |
535.00€ 530.72€ / 1 pièce Économisez 4.28€ 0.80% de réduction |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
CD23 Monoclonal antibody specifically detects CD23 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry.Spécification
| CD23 | |
| Flow Cytometry | |
| Brilliant Blue 700 (BB700) | |
| RUO | |
| IgG1 κ | |
| Refrigerate (2 to 8°C) |
| M-L233 | |
| Monoclonal | |
| Mouse | |
| Human | |
| Primary | |
| CD23 |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit