missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
CD25/IL-2R alpha Antibody (143-13), Biotin, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
595.00€ - 643.00€
Spécification
| Antigène | CD25/IL-2R alpha |
|---|---|
| Clone | 143-13 |
| Applications | Flow Cytometry, Immunofluorescence, Immunofluorescence, CyTOF |
| Classification | Monoclonal |
| Conjugué | Biotin |
| Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|
18646035
|
Novus Biologicals
NBP2-47725B-100ul |
100 μg |
643.00€
100µL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
|
18663376
|
Novus Biologicals
NBP2-47725B |
0.1 mL |
595.00€
0.10mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
CD25/IL-2R alpha Monoclonal antibody specifically detects CD25/IL-2R alpha in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunofluorescence, CyTOFSpécification
| CD25/IL-2R alpha | |
| Flow Cytometry, Immunofluorescence, Immunofluorescence, CyTOF | |
| Biotin | |
| Mouse | |
| Adaptive Immunity, Apoptosis, B Cell Development and Differentiation Markers, Cytokine Research, Diabetes Research, Immunology, Innate Immunity, Mast Cell Markers, Signal Transduction | |
| PBS | |
| 3559 | |
| IgG1 κ | |
| Protein A or G purified |
| 143-13 | |
| Monoclonal | |
| Purified | |
| RUO | |
| Human | |
| CD25, CD25 antigen, IDDM10, IL-2 receptor subunit alpha, IL2R, IL-2R subunit alpha, IL-2-RA, IL2-RA, interleukin 2 receptor, alpha, interleukin-2 receptor subunit alpha, p55, TAC antigen, TCGFR | |
| Stimulated human leukocytes | |
| Primary | |
| Store at 4°C in the dark. |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit