Learn More
CD25/ IL2RA (Activated Lymphocyte Marker) Mouse, Clone: IL2RA/2395, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
199.00€ - 478.00€
Spécification
| Antigène | CD25/ IL2RA (Activated Lymphocyte Marker) |
|---|---|
| Clone | IL2RA/2395 |
| Concentration | 200μg/mL |
| Applications | Immunohistochemistry |
| Classification | Monoclonal |
| Produktkod | Brand | Quantité | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktkod | Brand | Quantité | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
|
15950268
|
EnquireBio
3559-MSM5-P0 |
20 μg | |||||||
|
15960268
|
EnquireBio
3559-MSM5-P1 |
100 μg |
554.40€ 478.00€ / 100µg Économisez 76.40€ 13% de réduction |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Specifikationer
| CD25/ IL2RA (Activated Lymphocyte Marker) | |
| 200μg/mL | |
| Monoclonal | |
| Mouse | |
| 10mM PBS with 0.05% BSA and 0.05% azide. Also available without BSA and Azide. | |
| Recombinantfragment of human IL2RA protein (apprx. aa 42-183) | |
| Primary | |
| Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C. | |
| 55kDa |
| IL2RA/2395 | |
| Immunohistochemistry | |
| Unconjugated | |
| RUO | |
| 3559 | |
| IgG2b | |
| Protein A/G purified from Bioreactor concentrate. | |
| Cell Surface and Cytoplasmic | |
| PHA-stimulated human lymphocytes. Human lymph nodeor tonsil |
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel