Learn More
CD25 Mouse anti-Human, PE, Clone: M-A251, BD
Mouse Monoclonal Antibody
62.06€ - 287.83€
Especificaciones
Antigène CD25
Clone M-A251
Applications Flow Cytometry
Classification Monoclonal
Conjugué PE
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Quantité Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Quantité Precio Cantidad y disponibilidad  
15800669
missing translation for 'viewDocuments'
BD Biosciences
560989
25 Tests
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
62.10€
62.06€ / 1 pièce
Économisez 0.04€
0.06% de réduction
Ver productos alternativos
missing translation for 'toSaveUpto' 
»
15888158
missing translation for 'viewDocuments'
BD Biosciences
555432
100 Tests
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
288.00€
287.83€ / 1 pièce
Économisez 0.17€
0.06% de réduction
Ver productos alternativos
missing translation for 'toSaveUpto' 
»
Descripción
Descripción
The M-A251 monoclonal antibody specifically binds to the 55 kDa type I transmembrane glycoprotein known as the low-affinity interleukin-2 receptor alpha chain subunit (IL-2Rα). CD25 is expressed on regulatory T cells and on activated lymphocytes (T and B) and monocytes. It associates with the IL-2Rβ/CD122 and the IL-2Rγ/CD132 receptor chains to form the high-affinity IL-2R complex. CD25 expression on T and B lymphocytes is upregulated by antigenic or mitogenic stimulation. Soluble CD25/IL-2Rα is produced as a consequence of lymphocyte stimulation and is found in biological fluids following inflammatory responses.
Especificaciones
Especificaciones
CD25
Flow Cytometry
PE
RUO
Aqueous buffered solution containing BSA and ≤0.09% sodium azide.
Primary
Store undiluted at 4°C and protected from prolonged exposure to light. Do not freeze.
M-A251
Monoclonal
Mouse
Human
IgG1 κ
Affinity Purified
IL-2R; IL2RA; IL-2Rα; TCGFR; TAC antigen; p55
Videos
SDS
Documentos
Documentos
Certificados
For Research Use Only.
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado