Learn More
CD25 Rat, PE, Clone: PC61.5, enQuireBio™
Rat Monoclonal Antibody
Marque: EnquireBio QAB34-PE-500ug
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Spécification
| CD25 | |
| Monoclonal | |
| 0.5mg/mL | |
| 10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, pH 7.2 | |
| Il2ra | |
| Protein A/G Purified | |
| RUO | |
| 16184 | |
| IgG1 λ |
| Flow Cytometry | |
| PC61.5 | |
| PE | |
| NP_032393 | |
| Rat | |
| 500 μg | |
| Primary | |
| Store at 2-4°C. |