missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
CD27 Mouse anti-Human, BUV737, Clone: L128, BD Horizon™
Mouse Monoclonal Antibody
238.61€ - 563.89€
Spécification
| Antigène | CD27 |
|---|---|
| Clone | L128 |
| Applications | Flow Cytometry |
| Classification | Monoclonal |
| Conjugué | Brilliant Ultraviolet 737 |
| Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|
17297914
|
BD Biosciences
612830 |
25 Tests |
239.00€ 238.61€ / 25 tests Économisez 0.39€ 0.16% de réduction |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
|
17287914
|
BD Biosciences
612829 |
100 Tests |
565.00€ 563.89€ / 100 tests Économisez 1.11€ 0.20% de réduction |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
CD27 Monoclonal antibody specifically detects CD27 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry.Spécification
| CD27 | |
| Flow Cytometry | |
| Brilliant Ultraviolet 737 | |
| RUO | |
| IgG1 | |
| Refrigerate (2 to 8°C) |
| L128 | |
| Monoclonal | |
| Mouse | |
| Human | |
| Primary | |
| CD27 |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit