Learn More
CD27 Mouse anti-Human , PE, Clone: O323, BD Biosciences™
Mouse Monoclonal Antibody
65.27€ - 254.66€
Spécification
Antigène CD27
Clone O323
Applications Flow Cytometry
Classification Monoclonal
Conjugué PE
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
17247734
Afficher les documents
BD Biosciences
566945
25 Tests
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
77.05€
65.27€ / 25 tests
Économisez 11.78€
15% de réduction
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
17237734
Afficher les documents
BD Biosciences
566944
100 Tests
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
255.00€
254.66€ / 100 tests
Économisez 0.34€
0.13% de réduction
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Description
Description
CD27 Monoclonal antibody specifically detects CD27 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry
Spécification
Spécification
CD27
Flow Cytometry
PE
RUO
Aqueous buffered solution containing BSA and ≤0.09% sodium azide.
Not Reported
Primary
O323
Monoclonal
Mouse
Human
CD27 antigen; TNFRSF7; S152; T14; Tp55
IgG1 κ
Store undiluted at 4°C and protected from prolonged exposure to light. Do not freeze. The monoclonal antibody was purified from tissue culture supernatant or ascites by affinity chromatography. The antibody was conjugated to the dye under optimum conditions and unconjugated antibody and free dye were removed.