missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CD27/TNFRSF7 Antibody (CL15464) [Alexa Fluor« 750], Novus Biologicals Biologicals™

Code produit 30531605 Tous les produits Bio Techne Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
0.1 mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30531605 0.1 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 30531605 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP344297AF750

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Mouse Monoclonal Antibody

CD27/TNFRSF7 Monoclonal antibody specifically detects CD27/TNFRSF7 in Human samples. It is validated for Western Blot,Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigène CD27/TNFRSF7
Applications Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin)
Classification Monoclonal
Clone CL15464
Conjugué Alexa Fluor 750
Formule 50mM Sodium Borate
Alias de gène CD27 antigen, CD27 molecule, MGC20393, S152CD27L receptor, T cell activation antigen CD27, T cell activation antigen S152, T14, TNFRSF7T-cell activation antigen CD27, Tp55, Tumor necrosis factor receptor superfamily member 7, tumor necrosis factor receptor superfamily, member 7
Espèces hôtes Mouse
Immunogène This antibody was generated using a synthetic peptide of P26842, with the exact immunogen sequence remaining proprietary.
Méthode de purification Protein A purified
Quantité 0.1 mL
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche Adaptive Immunity, Apoptosis, B Cell Development and Differentiation Markers, Cancer, Hematopoietic Stem Cell Markers, Immunology, Innate Immunity, Stem Cells
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 939
Espèces cibles Human
Contenu et stockage Store at 4°C in the dark.
Type de produit Antibody
Forme Purified
Isotype IgG1
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.