Learn More
CD3 Rabbit Recombinant Antibody, Proteintech
Rabbit Recombinant Antibody
129.00€ - 399.00€
Spécification
| Antigène | CD3 |
|---|---|
| Clone | 4I19 |
| Concentration | 500 μg/mL |
| Applications | Western Blot, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, ELISA |
| Classification | Recombinant Monoclonal |
| Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|
30233197
|
Proteintech
81324-1-RR-100UL |
100 μL |
439.00€ 399.00€ / 100µL Économisez 40.00€ 9% de réduction |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
|
30235481
|
Proteintech
81324-1-RR-20UL |
20 μL |
149.00€ 129.00€ / 20µL Économisez 20.00€ 13% de réduction |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
The CD3 antibody from Proteintech is a rabbit recombinant antibody generated with recombinant protein of human CD3. This antibody recognizes human, mouse, rat, pig antigen. The CD3 antibody has been validated for the following applications: WB, IHC, IF-P, ELISA analysis.Spécification
| CD3 | |
| 500 μg/mL | |
| Recombinant Monoclonal | |
| Liquid | |
| RUO | |
| 916 | |
| Recombinant Protein | |
| Primary | |
| Store at -20°C. Stable for one year after shipment. |
| 4I19 | |
| Western Blot, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, ELISA | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Human, Mouse, Rat, Pig | |
| FLJ18683; T3E; TCRE | |
| IgG | |
| Protein A purification | |
| Recombinant Antibody |