Learn More
CD3 Rat, FITC, Clone: 17A2, enQuireBio™
Rat Monoclonal Antibody
116.55€ - 156.45€
Spécification
| Antigène | CD3 |
|---|---|
| Clone | 17A2 |
| Concentration | 0.5mg/mL |
| Applications | Flow Cytometry |
| Classification | Monoclonal |
| Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|
15981798
|
EnquireBio
QAB3-F-25ug |
25 μg |
116.55€
25µg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
|
15971798
|
EnquireBio
QAB3-F-100ug |
100 μg |
156.45€
100µg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Spécification
| CD3 | |
| 0.5mg/mL | |
| Monoclonal | |
| Rat | |
| 10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, 0.1% gelatin, pH7.2 | |
| 12502 | |
| IgG2b κ | |
| Protein A/G Purified |
| 17A2 | |
| Flow Cytometry | |
| FITC | |
| RUO | |
| NP_033980 | |
| Cd3g | |
| Primary | |
| Store at 2-4°C. |