Learn More
CD300a/LMIR1 Antibody (172224), PE/Cy5.5, Novus Biologicals™
Rat Monoclonal Antibody
Marque: Novus Biologicals FAB1186PECY55
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
CD300a/LMIR1 Monoclonal antibody specifically detects CD300a/LMIR1 in Mouse samples. It is validated for Flow Cytometry
Spécification
| CD300a/LMIR1 | |
| Monoclonal | |
| PE-Cyanine5.5 | |
| PBS | |
| Rat | |
| Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant | |
| RUO | |
| Primary | |
| Mouse | |
| Purified |
| Flow Cytometry | |
| 172224 | |
| Flow Cytometry | |
| CD300a antigenCMRF35H9, CD300a molecule, CLM-8, CMRF-35H, CMRF35-H, CMRF35H leukocyte immunoglobulin-like receptor, CMRF35-H9, CMRF-35-H9CD300 antigen-like family member A, CMRF35HIRp60, CMRF35-like molecule 8, IgSF12, IGSF12NK inhibitory receptor, Immunoglobulin superfamily member 12, Inhibitory receptor protein 60, IRC1, IRC1/IRC2, IRC2, Irp60, leukocyte membrane antigen | |
| Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant mouse CD300a/LMIR1, Leu28-Arg183, Accession # BAC80268 | |
| 0.1 mL | |
| Mast Cell Markers | |
| 11314 | |
| Store at 4C in the dark. Do not freeze. | |
| IgG2a |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur