missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
CD300c Antibody (103), CoraFluor™ 1, Novus Biologicals™
Rabbit Monoclonal Antibody
Marque: Novus Biologicals (Bio-Techne) NBP2-89992CL1
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
CD300c Monoclonal antibody specifically detects CD300c in Human samples. It is validated for ELISA,Sandwich ELISA Detection
Spécification
| CD300c | |
| Monoclonal | |
| CoraFluor 1 | |
| CD300c antigenCMRF35 antigen, CD300c molecule, CLM-6, CMRF-35, CMRF35 leukocyte immunoglobulin-like receptor, CMRF-35A, CMRF35A leukocyte immunoglobulin-like receptor, CMRF35ACMRF35A1, CMRF35CMRF35-A1, CMRF35-like molecule 6, IgSF16, IGSF16CD300 antigen-like family member C, Immunoglobulin superfamily member 16, LIR | |
| This antibody was obtained from a rabbit immunized with purified, recombinant Human CD300c (Accession#: NP_006669.1; Met1-Arg183). | |
| 0.1 mL | |
| Immunology | |
| 10871 | |
| Store at 4°C in the dark. Do not freeze. | |
| IgG |
| ELISA, Sandwich ELISA Detection | |
| 103 | |
| PBS | |
| Rabbit | |
| Protein A purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu