Learn More
CD31 Mouse anti-Human, PE, Clone: WM59, BD
Mouse Monoclonal Antibody
Marque:  BD Biosciences 560983
Code nomenclature Nacres: NA.46
Code produit. 15840659
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    56.80€
    56.71€ / 1 pièce
    Économisez 0.09€
    0.16% de réduction
Beschreibung
Beschreibung
The WM59 monoclonal antibody specifically binds to a 130 kDa glycoprotein, gpIIa', also known as platelet endothelial cell adhesion molecule-1, (PECAM-1). CD31 has wide tissue distribution and is expressed on platelets, monocytes, granulocytes, and in high amounts on endothelial cells. This molecule has been implicated in a number of cellular phenomena, including vascular wound healing and angiogenesis, and transendothelial migration of leukocytes in inflammatory responses.
This antibody is routinely tested by flow cytometric analysis. Other applications were tested at BD Biosciences Pharmingen during antibody development only or reported in the literature.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
CD31
Monoclonal
PE
Aqueous buffered solution containing BSA and ≤0.09% sodium azide.
Affinity Purified
RUO
Human
IgG1 κ
Flow Cytometry
WM59
EndoCAM; GPIIA'; PECA1; PECAM1; Platelet endothelial cell adhesion molecule
Mouse
25 Tests
Primary
Store undiluted at 4°C and protected from prolonged exposure to light. Do not freeze.
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Product Certifications
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt
For Research Use Only.