Learn More
CD31/PECAM-1 Antibody (693102) [Janelia Fluor™ 646], R&D Systems™
Code produit 18611570 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
0.1 mL
Conditionnement:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18611570 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 18611570 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur FAB3628J
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    724.83€
    627.90€ / 0.1mL
    Économisez 96.93€
    13% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 04-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Rat Monoclonal Antibody
CD31/PECAM-1 Monoclonal specifically detects CD31/PECAM-1 in Mouse samples. It is validated for CyTOF, Flow Cytometry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Antigène CD31/PECAM-1
Applications CyTOF, Flow Cytometry
Classification Monoclonal
Clone 693102
Conjugué Janelia Fluor 646
Dilution Flow Cytometry, CyTOF-ready
Formule 50mM Sodium Borate
Alias de gène adhesion molecule, CD31, CD31 antigen, CD31/EndoCAM, EndoCAM, FLJ34100, FLJ58394, GPIIA', PECA1, PECAM-1, PECAM-1, CD31/EndoCAM, platelet endothelial cell adhesion molecule, platelet endothelial cell adhesion molecule-1, platelet/endothelial cell adhesion molecule
Espèces hôtes Rat
Immunogène NS0 mouse myeloma cell line transfected with mouse CD31/PECAM-1, Glu18-Lys590, Accession # Q08481
Méthode de purification Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Quantité 0.1 mL
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche Angiogenesis, Cancer, Cytoskeleton Markers, Embryonic Stem Cell Markers, Endothelial Cell Markers, Extracellular Matrix, Hematopoietic Stem Cell Markers, Immunology, Myeloid Cell Markers, Signal Transduction, Stem Cell Markers
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 5175
Espèces cibles Mouse
Contenu et stockage Store at 4°C in the dark.
Type de produit Antibody
Forme Purified
Isotype IgG1
Gamme de produits Novus