missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Description
CD31/PECAM-1 Polyclonal specifically detects CD31/PECAM-1 in Human, Mouse, Rat, Porcine, Xenopus samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin, Immunohistochemistry-Frozen.
Spécification
Spécification
| Applications | Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Classification | Polyclonal |
| Dilution | Western Blot 1:100 - 1:2000, Immunohistochemistry 1:100 - 1:500, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:50 - 1:500, Immunohistochemistry-Paraffin 1:100 - 1:500, Immunohistochemistry-Frozen 1:10 - 1:500 |
| Alias de gène | adhesion molecule, CD31, CD31 antigen, CD31/EndoCAM, EndoCAM, FLJ34100, FLJ58394, GPIIA′, PECA1, PECAM-1, PECAM-1, CD31/EndoCAM, platelet endothelial cell adhesion molecule, platelet endothelial cell adhesion molecule-1, platelet/endothelial cell adhesion molecule |
| Symboles de gène(s) | PECAM1 |
| Méthode de purification | Affinity Purified |
| Espèces cibles | Human, Mouse, Pig |
| Isotype | IgG |
For Research Use Only
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?