Learn More
CD32 Rat, Clone: 2.4G2, enQuireBio™
Rat Monoclonal Antibody
156.45€ - 526.05€
Spécification
| Antigène | CD32 |
|---|---|
| Clone | 2.4G2 |
| Concentration | 0.5mg/mL |
| Applications | Flow Cytometry |
| Classification | Monoclonal |
| Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|
15982578
|
EnquireBio
QAB87-100ug |
100 μg |
156.45€
100µg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
|
15902588
|
EnquireBio
QAB87-500ug |
500 μg |
288.75€
500µg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
|
15992578
|
EnquireBio
QAB87-1mg |
1 mg |
526.05€
1mg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Spécification
| CD32 | |
| 0.5mg/mL | |
| Monoclonal | |
| Rat | |
| 10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, 0.1% gelatin, pH7.2 | |
| 14131 | |
| IgG2b | |
| Protein A/G Purified |
| 2.4G2 | |
| Flow Cytometry | |
| Unconjugated | |
| RUO | |
| XP_006496722 | |
| FCGR2b | |
| Primary | |
| Store at 2-4°C. |