Learn More
CD35 Antibody (CR1/4382R), Biotin, R&D Systems™
Code produit 18604187 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 μg
Conditionnement:
100µL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18604187 100 μg 100µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 18604187 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP308296B
 Article restreint
Expédition estimée: 01-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Monoclonal Antibody
CD35 Monoclonal specifically detects CD35 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Antigène CD35
Applications Immunohistochemistry (Paraffin)
Classification Monoclonal
Clone CR1/4382R
Conjugué Biotin
Formule PBS
Alias de gène complement component (3b/4b) receptor 1 (Knops blood group), KN
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène Synthetic peptide corresponding to CD35 residues within aa1939-2039 of CD35 was used as an immunogen. (Uniprot: P17927 )
Méthode de purification Protein A or G purified
Quantité 100 μg
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche Immunology
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 1378
Espèces cibles Human
Contenu et stockage Store at 4°C in the dark.
Type de produit Antibody
Forme Purified
Isotype IgG
Gamme de produits Novus