Learn More
CD35 Antibody (CR1/8833R), Biotin, R&D Systems™
Code produit 18609964 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
0.1 mL
Conditionnement:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18609964 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 18609964 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP324014B
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Monoclonal Antibody
CD35 Monoclonal antibody specifically detects CD35 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Antigène CD35
Applications Immunohistochemistry (Paraffin)
Classification Monoclonal
Clone CR1/8833R
Conjugué Biotin
Formule PBS
Alias de gène complement component (3b/4b) receptor 1 (Knops blood group), KN
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène Recombinant fragment (around aa600-900) of human CD35 protein (exact sequence is proprietary)
Méthode de purification Protein A or G purified
Quantité 0.1 mL
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche Immunology
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 1378
Espèces cibles Human
Contenu et stockage Store at 4°C in the dark.
Type de produit Antibody
Forme Purified
Isotype IgG κ
Gamme de produits Novus