missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
CD35 Antibody (To5), FITC, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marque: Novus Biologicals NBP3-08279F
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
CD35 Monoclonal antibody specifically detects CD35 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Spécification
| CD35 | |
| Monoclonal | |
| FITC | |
| complement component (3b/4b) receptor 1 (Knops blood group), KN | |
| Recombinant human CD35 protein (Uniprot: P17927) | |
| 100 μg | |
| Immunology | |
| 1378 | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG1 κ |
| Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| To5 | |
| PBS | |
| Mouse | |
| Protein A or G purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu