missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
CD36 Antibody (Ona Thera Patent Anti-Cd36) [Janelia Fluor™ 635], Novus Biologicals™
Human Monoclonal Antibody
Marque: Novus Biologicals (Bio-Techne) NBP3-28168JF635
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
CD36 Monoclonal antibody specifically detects CD36 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry,ELISA,Functional Assay
Spécification
| CD36 | |
| Monoclonal | |
| Janelia Fluor 635 | |
| BDPLT10, CD36 antigen (collagen type I receptor, thrombospondin receptor), CD36 molecule (thrombospondin receptor), CHDS7, cluster determinant 36, FAT, Fatty acid translocase, Glycoprotein IIIb, GP3B, GP4, GPIIIB, GPIV, leukocyte differentiation antigen CD36, PAS IV, PAS-4 protein, PASIV, platelet glycoprotein 4, platelet glycoprotein IV, SCARB3, scavenger receptor class B, member 3 | |
| CD36 | |
| 0.1 mL | |
| Cancer, Cardiovascular Biology, Cellular Markers, Endothelial Cell Markers, Hematopoietic Stem Cell Markers, Immunology, Innate Immunity, Lipid and Metabolism, Stem Cell Markers | |
| 948 | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG1 |
| Flow Cytometry, ELISA, Functional Assay | |
| Ona Thera Patent Anti-Cd36 | |
| 50mM Sodium Borate | |
| Human | |
| Protein A purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu