Learn More
CD36/SR-B3 Antibody (1283D) [Janelia Fluor™ 525], R&D Systems™
Code produit 30761922 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
0.1 mL
Conditionnement:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30761922 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30761922 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur FAB19554JF525
 Article restreint
Expédition estimée: 11-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Monoclonal Antibody
CD36/SR-B3 Monoclonal antibody specifically detects CD36/SR-B3 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry,Western Blot,Immunocytochemistry
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Antigène CD36/SR-B3
Applications Immunohistochemistry, Western Blot, Immunocytochemistry
Classification Monoclonal
Clone 1283D
Conjugué Janelia Fluor 525
Formule 50mM Sodium Borate
Alias de gène BDPLT10, CD_antigen: CD36, CD36, CD36 antigen, CD36 antigen (collagen type I receptor, thrombospondin receptor), CD36 molecule (thrombospondin receptor), CHDS7, cluster determinant 36, FAT, Fatty acid translocase, Glycoprotein IIIb, GP3B, GP4, GPIIIB, GPIV, PAS IV, PAS-4, PAS-4 protein, PASIV, Platelet collagen receptor, platelet glycoprotein 4, SCARB3, scavenger receptor class B, member 3, Thrombospondin receptor
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène Human CD36/SR-B3 synthetic peptide, Accession # P16671
Méthode de purification Protein A or G purified from cell culture supernatant
Quantité 0.1 mL
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche Cardiovascular Biology
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 948
Espèces cibles Human
Contenu et stockage Store at 4°C in the dark.
Type de produit Antibody
Forme Purified
Isotype IgG
Gamme de produits Novus