Learn More
CD38 Mouse, APC, Clone: HIT2, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
169.05€ - 367.50€
Spécification
| Antigène | CD38 |
|---|---|
| Clone | HIT2 |
| Concentration | 5μL/Test |
| Applications | Flow Cytometry |
| Classification | Monoclonal |
| Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|
15991908
|
EnquireBio
QAB38-APC-25Tests |
25 Tests |
169.05€
25 tests |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
|
15981908
|
EnquireBio
QAB38-APC-100Tests |
100 Tests |
367.50€
100 tests |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Spécification
| CD38 | |
| 5μL/Test | |
| Monoclonal | |
| Mouse | |
| 10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, 0.1% gelatin, pH7.2 | |
| 952 | |
| IgG1 κ | |
| Protein A/G Purified |
| HIT2 | |
| Flow Cytometry | |
| APC | |
| RUO | |
| NP_001766 | |
| CD38 | |
| Primary | |
| Store at 2-4°C. |