Learn More
CD39/ENTPD1 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Spécification
Antigène CD39/ENTPD1
Concentration 0.17 mg/mL
Applications Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Classification Polyclonal
Conjugué Unconjugated
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
16832744
Afficher les documents
Proteintech
14211-1-AP-20UL
20 μL
145.00€
20µL
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
16822744
Afficher les documents
Proteintech
14211-1-AP-150UL
150 μL
410.00€
150µL
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Description
Description
CD39 cell surface antigen is a 70-100kD molecule expressed on peripheral blood B cells, monocytes, T cell clones, and also weakly expressed on granulocytes. CD39 has intrinsic ecto-ATPase activity. Expression of CD39 is induced on T cells and increased on B cells as a late activation antigen.
Spécification
Spécification
CD39/ENTPD1
Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Unconjugated
Rabbit
Rat, Human, Mouse
P49961, P55772, P97687
12495, 64519, 953
CD39/ENTPD1 Fusion Protein Ag5429
Primary
-20°C
ENTPD1
0.17 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
ATPDase, CD39, Ecto apyrase, Ecto ATP diphosphohydrolase 1, Ecto ATPase 1, Ecto ATPDase 1, ENTPD1, NTPDase 1
Entpd1
IgG
Antigen Affinity Chromatography