missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Invitrogen™ CD39 Monoclonal Antibody (24DMS1), PE-eFluor™ 610, eBioscience™, Invitrogen™

Rat Monoclonal Antibody
196.00€ - 437.00€
Spécification
| Antigène | CD39 |
|---|---|
| Clone | 24DMS1 |
| Concentration | 0.2 mg/mL |
| Applications | Flow Cytometry |
| Classification | Monoclonal |
| Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|
16656454
|
Invitrogen™
61-0391-80 |
25 μg |
196.00€
25µg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
16666454
![]() |
Invitrogen™
61-0391-82 |
100 μg |
437.00€
100µg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
CD39 cell surface antigen is a 70-100kD molecule expressed on peripheral blood B cells, monocytes, T cell clones, and also weakly expressed on granulocytes. CD39 has intrinsic ecto-ATPase activity. Expression of CD39 is induced on T cells and increased on B cells as a late activation antigen.Spécification
| CD39 | |
| 0.2 mg/mL | |
| Monoclonal | |
| Liquid | |
| RUO | |
| PBS with 0.09% sodium azide; pH 7.2 | |
| 2610206B08Rik; AA408691; ATPDase; Cd39; CD39 antigen; DKFZp686D194; DKFZp686I093; ecto-apyrase; Ecto-ATP diphosphohydrolase 1; ecto-ATPase 1; ecto-ATPDase 1; Ectonucleoside triphosphate diphosphohydrolase 1; ENTPD1; FLJ40921; FLJ40959; Lymphoid cell activation antigen; NTPDase 1; NTPDase-1; SPG64 | |
| ENTPD1 | |
| Primary | |
| 4°C, store in dark, DO NOT FREEZE! | |
| ENTPD1 |
| 24DMS1 | |
| Flow Cytometry | |
| PE-eFluor 610 | |
| Rat | |
| Mouse | |
| P55772 | |
| 12495 | |
| IgG2b κ | |
| Affinity chromatography | |
| Antibody |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit