missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
CD3e Mouse, Clone: C3e/1308, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
199.00€ - 478.00€
Spécification
| Antigène | CD3e |
|---|---|
| Clone | C3e/1308 |
| Concentration | 200μg/mL |
| Applications | Western Blot |
| Classification | Monoclonal |
| Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|
15971158
|
EnquireBio
916-MSM8-P0 |
20 μg | |||||||
|
15981158
|
EnquireBio
916-MSM8-P1 |
100 μg |
554.40€ 478.00€ / 100µg Économisez 76.40€ 13% de réduction |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Spécification
| CD3e | |
| 200μg/mL | |
| Monoclonal | |
| Mouse | |
| 10mM PBS with 0.05% BSA and 0.05% Azide | |
| 916 | |
| Recombinant human CD3e fragment (aa 23-119) | |
| Primary | |
| Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C. | |
| 20kDa |
| C3e/1308 | |
| Western Blot | |
| Unconjugated | |
| RUO | |
| NP_000724 | |
| CD3E | |
| IgG2b κ | |
| Protein A/G Purified | |
| Cell surface and cytoplasmic | |
| Jurkat cells. Tonsil and lymph node |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit