missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
CD4 Antibody (34930), mFluor Violet 500 SE, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marque: Novus Biologicals FAB379MFV500
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
CD4 Monoclonal antibody specifically detects CD4 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunocytochemistry, CyTOF
Spécification
| CD4 | |
| Monoclonal | |
| mFluor Violet 500 SE | |
| 50mM Sodium Borate | |
| Mouse | |
| 0.1 mL | |
| Adaptive Immunity, Cell Biology, Cellular Markers, Cytokine Research, Immunology, Innate Immunity, Regulatory Immunology, Signal Transduction, Stem Cell Markers | |
| 920 | |
| Store at 4C in the dark. |
| Flow Cytometry, Immunocytochemistry, CyTOF | |
| 34930 | |
| Flow Cytometry, Immunocytochemistry, CyTOF-ready | |
| CD_antigen: CD4, CD4, CD4 antigen, CD4 antigen (p55), CD4 molecule, CD4 receptor, CD4mut, T-cell surface antigen T4/Leu-3, T-cell surface glycoprotein CD4 | |
| S. frugiperda insect ovarian cell line Sf 21-derived recombinant human CD4, Extracellular domain | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| IgG1 |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu