Learn More
CD4 Rat, FITC, Clone: RM4-5, enQuireBio™
Rat Monoclonal Antibody
Marque: EnquireBio QAB9-F-500ug
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Spécification
| CD4 | |
| Monoclonal | |
| 0.5mg/mL | |
| 10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, 0.1% gelatin, pH7.2 | |
| Cd4 | |
| Protein A/G Purified | |
| RUO | |
| 12504 | |
| IgG2a κ |
| Flow Cytometry | |
| RM4-5 | |
| FITC | |
| NP_038516 | |
| Rat | |
| 500 μg | |
| Primary | |
| Store at 2-4°C. |