Learn More
CD4 Rat, PE-Cy5, Clone: GK1.5, enQuireBio™
Rat Monoclonal Antibody
Marque: EnquireBio QAB8-PE5-25ug
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Spécification
| CD4 | |
| Monoclonal | |
| 0.5mg/mL | |
| 10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, pH7.2 | |
| Cd4 | |
| Protein A/G Purified | |
| RUO | |
| 12504 | |
| IgG2b κ |
| Flow Cytometry | |
| GK1.5 | |
| PE-Cyanine5 | |
| NP_038516 | |
| Rat | |
| 25 μg | |
| Primary | |
| Store at 2-4°C. |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto