missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
CD40/TNFRSF5 Antibody (65924), Allophycocyanin/Cy7, Novus Biologicals™
Rat Monoclonal Antibody
Marque: Novus Biologicals FAB4401APCCY7
990.25 EUR valable jusqu'au 2025-12-16
MEILLEUR PRIX promo! Utilisez le code promo "24090" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
CD40/TNFRSF5 Monoclonal antibody specifically detects CD40/TNFRSF5 in Mouse samples. It is validated for Flow Cytometry
Spécification
| CD40/TNFRSF5 | |
| Monoclonal | |
| APC-Cyanine7 | |
| PBS | |
| Rat | |
| Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant | |
| RUO | |
| Primary | |
| Mouse | |
| Purified |
| Flow Cytometry | |
| 65924 | |
| Flow Cytometry | |
| B cell surface antigen CD40, B-cell surface antigen CD40, Bp50B cell-associated molecule, CD40 antigen, CD40 molecule, TNF receptor superfamily member 5, CD40 type II isoform, CD40L receptor, CDw40, MGC9013, nerve growth factor receptor-related B-lymphocyte activation molecule, p50, TNFRSF5CD40 antigen (TNF receptor superfamily member 5), tumor necrosis factor receptor superfamily member 5, tumor necrosis factor receptor superfamily, member 5 | |
| Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant mouse CD40/TNFRSF5, Val24-Arg193, Accession # P27512 | |
| 0.5 mL | |
| Adaptive Immunity, Apoptosis, Asthma, B Cell Development and Differentiation Markers, Cancer, Hematopoietic Stem Cell Markers, Immunology, Signal Transduction, Stem Cell Markers | |
| 958 | |
| Store at 4C in the dark. Do not freeze. | |
| IgG1 |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu