missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CD40 / TNFRSF5 / CD40L-Receptor Mouse, Clone: C40/2383, enQuireBio™

Mouse Monoclonal Antibody

Marque:  EnquireBio 958-MSM3-P0

Code nomenclature Nacres: NA.46

 Afficher plus de versions de ce produit

Code produit. 15941248

Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement »

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Description

Description

Spécification

Spécification

CD40 / TNFRSF5 / CD40L-Receptor
Cell Surface and Secreted
C40/2383
Unconjugated
Mouse
43kDa
Protein A/G purified from Bioreactor concentrate.
RUO
958
IgG2b κ
Immunohistochemistry
Monoclonal
200μg/mL
10mM PBS with 0.05% BSA and 0.05% azide. Also available without BSA and Azide.
Recombinant fragment of human CD40 protein (apprx. aa 29-107)
L-428 Cells. Tonsil, Spleen or Thymus
20 μg
Primary
Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C.
Suggestions de produits

Suggestions de produits

Vidéos
FDS
Documents

Documents

Certificats
Promotions

Promotions

Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis